Natriumhydroxid ≥97.0%, shot, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
28240.292EA 198 DKK
28240.292 28240.361 28240.460
Natriumhydroxid ≥97.0%, shot, TECHNICAL
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 97.0 %
Sodium carbonate Max. 1.5 %