Natriumhydroxid, piller, ren, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06462.1000 1.06462.5000 1.06462.9050
1.06462.1000EA 344 DKK
1.06462.1000 1.06462.5000 1.06462.9050
Natriumhydroxid, piller, ren, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Kogepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 323 °C
Massefylde: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 323 °C
Molar Mass 40.00 g/mol
Boiling Point 1390 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material