Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
0583-1KGEA 907 DKK
0583-1KG 0583-5KG 0583-500G 0583-12KG 0583-50KG
Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.005%
Heavy metals ≤0.002%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.002%
Mercury ≤0.1 ppm
Nickel ≤0.001%
Nitrogen compounds ≤0.001%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.02%
Purity ≥97%
Sodium carbonate ≤1%
Sulphate ≤0.003%