Natriumhydroxid, beads, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
0173-1KGEA 835 DKK
0173-1KG 0173-5KG
Natriumhydroxid, beads, Reagent Grade
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Chloride ≤0.05%
Heavy Metals ≤0.006%
Potassium ≤0.1%
Purity >98.5%
Sodium Carbonate ≤0.90%
Sulphate ≤0.005%