Lithiumhydroxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05691.0100 1.05691.1000
1.05691.0100EA 1250 DKK
1.05691.0100 1.05691.1000
Lithiumhydroxid, Supelco®
Lithium hydroxide
Formel: LiOH
Molekylvægt: 23.95 g/mol
Kogepunkt: 924
Smeltepunkt: 462
Massefylde: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011095
CAS-nummer: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN nummer: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 462 °C
Molar Mass 23.95 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Density 2.54 g/cm3
pH 12 (50 g/l, H2O, 50 °C)