Lithiumhydroxid, anhydrous 98%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
379181000 379185000 379180025
ACRO379181000EA 711 DKK
ACRO379181000 ACRO379185000 ACRO379180025
Lithiumhydroxid, anhydrous 98%, pure
Lithium hydroxide
Formel: LiOH
Molekylvægt: 23.95 g/mol
Kogepunkt: 924
Smeltepunkt: 462 °C
Massefylde: 1.43 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011095
CAS-nummer: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN nummer: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %