Kaliumcyanat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04957.0100 8.04957.1000
8.04957.0100EA 254 DKK
8.04957.0100 8.04957.1000
Kaliumcyanat til syntese, Sigma-Aldrich®
Potassium cyanate
Formel: CKNO
Smeltepunkt: 315…316 °C
Massefylde: 2,056 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011411
CAS-nummer: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 314 - 316 °C
Molar Mass 81.12 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
Density 2.056 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)