Natriumperoxid, granulated ACS, ISO zA, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
di-Sodium peroxide
MQ100
1.06563.0100
1.06563.0500
1.06563.1000
1.06563.0100EA
953
DKK
1.06563.0100
1.06563.0500
1.06563.1000
Natriumperoxid, granulated ACS, ISO zA, Supelco®
Sodium peroxide
Formel:
Na₂O₂ Molekylvægt: 77.98 g/mol Smeltepunkt: 660 Massefylde: 2.805 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003497 CAS-nummer: 1313-60-6 EINECS: 215-209-4 UN nummer: 1504 ADR: 5.1 I Merck Index: 13,08728 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 100 g/l (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 660 °C |
Molar Mass | 77.98 g/mol |
Bulk Density | 1138 kg/m3 |
Density | 2.8 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.8 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |