Natriumperoxid ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
31445-100G
31445-1KG
31445-500G
31445-6X1KG
31445-100GEA
859
DKK
31445-100G
31445-1KG
31445-500G
31445-6X1KG
Natriumperoxid ≥95%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Sodium peroxide
Formel:
Na₂O₂ Kogepunkt: Decomposes on heating Smeltepunkt: 660 °C Massefylde: 2,8 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003497 CAS-nummer: 1313-60-6 EINECS: 215-209-4 UN nummer: 1504 ADR: 5.1,I Merck Index: 13,08728 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 95.0 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.001 % |
Total N | Max. 0.003 % |