Natriumperoxid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: di-Sodium peroxide
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
L13306.18EA 656 DKK
L13306.18 L13306.30 L13306.0B
Natriumperoxid 95%
Sodium peroxide
Purity: 95% CAS No.: 1313-60-6 Molecular Formula: Na2O2 Formula Weight: 77.98 Melting Point: 460° dec. Merck Reference: 14,8655 MDL No.: MFCD00003497
Formel: Na₂O₂
Molekylvægt: 77.98 g/mol
Smeltepunkt: 460 °C (dec.)
Massefylde: 2.805
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003497
CAS-nummer: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN nummer: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728