Celletællere med V-snit, Improved Neubauer
Leverandør: MARIENFELD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0650010 0650030
MARI0650010EA 665 DKK
MARI0650010 MARI0650030
Celletællere med V-snit, Improved Neubauer
Objektglas Tællekamre
V-snittet giver lettere indføring i kapilllarmellemrummet mellem kammerbunden og hæmacytometerets dækglas
Certificeringer: IVD 98/79/EC