Vand
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Hydrogen oxide
T143.1 T143.2 T143.3 T143.4 T143.5
ROTHT143.1EA 227.49 DKK
ROTHT143.1 ROTHT143.2 ROTHT143.3 ROTHT143.4 ROTHT143.5
Vand
Vand
Formel: H₂O
Molekylvægt: 18.02 g/mol
Kogepunkt: 100
Smeltepunkt: 0
Massefylde: 1 g/cm³ (4 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098