Vand, UltraPure Molecular_Biology, Filter sterile
Leverandør: Rockland Immunochemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Hydrogen oxide
MB-010-1000 MB-010-0100
ROCKMB-010-1000EA 1440 DKK
ROCKMB-010-1000 ROCKMB-010-0100
Vand, UltraPure Molecular_Biology, Filter sterile
Vand
Formel: H₂O
Molekylvægt: 18.02 g/mol
Kogepunkt: 100
Smeltepunkt: 0
Massefylde: 1 g/cm³ (4 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098