Vand, TECHNICAL, demineraliseret
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
23597.405EA 403 DKK
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Vand, TECHNICAL, demineraliseret
Vand
Formel: H₂O
Kogepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (4 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm