Vand, Ultrapur for trace analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Hydrogen oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01262.1000 1.01262.0500
1.01262.1000EA 3210 DKK
1.01262.1000 1.01262.0500
Vand, Ultrapur for trace analysis, Supelco®
Vand
Formel: H₂O
Molekylvægt: 18.02 g/mol
Kogepunkt: 100
Smeltepunkt: 0
Massefylde: 1 g/cm³ (4 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral