Vand, Molecular Biology Grade
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
A7398.0500EA 347 DKK
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
Vand, Molecular Biology Grade
Vand
Formel: H₂O
Kogepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (4 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
DNases/RNases/Proteases not detectable