Vand, ekstra ren, deionised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
345470050 345470250
ACRO345470050EA 556 DKK
ACRO345470050 ACRO345470250
Vand, ekstra ren, deionised
Vand
Formel: H₂O
Kogepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤25 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm