Vand til molekylærbiologi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
327390010 327390050
ACRO327390010EA 794 DKK
ACRO327390010 ACRO327390050
Vand til molekylærbiologi
Vand
Formel: H₂O
Kogepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Additional info TOC: < 50 ppb
Color scale ≤5 APHA
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤0.1 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppb