Vand, pure, demineralised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Hydrogen oxide
276010050 276010200
ACRO276010050EA 587 DKK
ACRO276010050 ACRO276010200
Vand, pure, demineralised
Vand
Formel: H₂O
Molekylvægt: 18.02 g/mol
Kogepunkt: 100
Smeltepunkt: 0
Massefylde: 1 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
pH 6 to 8
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.1 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm