Natriumnitrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
8601.1 8601.2 8601.5
ROTH8601.1EA 0 DKK
ROTH8601.1 ROTH8601.2 ROTH8601.5
Natriumnitrat
Sodium nitrate
Formel: NaNO₃
Molekylvægt: 84.99 g/mol
Kogepunkt: 380
Smeltepunkt: 308
Massefylde: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN nummer: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720