Natriumnitrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
27950.298EA 400 DKK
27950.298 27950.367 27950.462
Natriumnitrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium nitrate
Formel: NaNO₃
Molekylvægt: 84.99 g/mol
Kogepunkt: 380
Smeltepunkt: 308
Massefylde: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN nummer: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (calculated on dried substance) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %