Natriumnitrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06537.0500 1.06537.1000 1.06537.9025
1.06537.0500EA 514 DKK
1.06537.0500 1.06537.1000 1.06537.9025
Natriumnitrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Sodium nitrate
Formel: NaNO₃
Molekylvægt: 84.99 g/mol
Kogepunkt: 380
Smeltepunkt: 308
Massefylde: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN nummer: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 874 g/l (20 °C)
Melting Point 308 °C
Molar Mass 84.99 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.26 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer