Natriumnitrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06535.1000 1.06535.9050
1.06535.1000EA 637 DKK
1.06535.1000 1.06535.9050
Natriumnitrat, Supelco®
Sodium nitrate
Formel: NaNO₃
Kogepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 308 °C
Massefylde: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN nummer: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720