Natriumnitrat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12327.0C A12327.0E A12327.36
A12327.0CEA 3230 DKK
A12327.0C A12327.0E A12327.36
Natriumnitrat ≥98%
Sodium nitrate
Purity: 98+% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Odour: Odourless Melting Point: ca 308° UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
Formel: NaNO₃
Molekylvægt: 84.99 g/mol
Kogepunkt: 380
Smeltepunkt: ∼308 °C
Massefylde: 2.26
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN nummer: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720