Lithiumnitrat ≥99%, purified
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
25029.268EA
1080
DKK
25029.268
25029.360
Lithiumnitrat ≥99%, purified
Lithium nitrate
Formel:
LiNO₃ Molekylvægt: 68.95 g/mol Smeltepunkt: 255 Massefylde: 2.38 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS-nummer: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN nummer: 2722 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,05558 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99 % |
Cl (Chloride) | Max. 200 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |