Lithiumnitrat 99+%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
211320010
211322500
211320050
ACRO211320010EA
2310
DKK
ACRO211320010
ACRO211322500
ACRO211320050
Lithiumnitrat 99+%, ekstra ren
Lithium nitrate
Formel:
LiNO₃ Smeltepunkt: 251 °C Massefylde: 2,38 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS-nummer: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN nummer: 2722 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05558 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Adhering crystalline powder |
Loss on drying | ≤1 % (200°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |