Kaliumnitrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Nitrate of Potash
26863.291EA 374 DKK
26863.291 26863.360
Kaliumnitrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassium nitrate
Formel: KNO₃
Molekylvægt: 101.1 g/mol
Smeltepunkt: 334
Massefylde: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN nummer: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm