Kaliumnitrat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05065.0050
1.05065.0500
1.05065.0050EA
1440
DKK
1.05065.0050
1.05065.0500
Kaliumnitrat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Potassium nitrate
Formel:
KNO₃ Smeltepunkt: 334 °C Massefylde: 2,109 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS-nummer: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN nummer: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 13,07733 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 320 g/l (20 °C) |
Melting Point | 334 °C |
Molar Mass | 101.10 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Density | 2.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |