Cæsiumnitrat ≥99%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Nitric acid cesium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02856.0025
1.02856.1000
1.02856.0025EA
1280
DKK
1.02856.0025
1.02856.1000
Cæsiumnitrat ≥99%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Cæsiumnitrat
Formel:
CsNO₃ Molekylvægt: 194.91 g/mol Kogepunkt: 737 Smeltepunkt: 414 Massefylde: 3.68 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010963 CAS-nummer: 7789-18-6 EINECS: 232-146-8 UN nummer: 1451 ADR: 5.1 III Merck Index: 12,02057 |
Specifikationer Testresultater
Assay (acidimetric after ion exchange) | ≥ 99 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |