Natriumnitrit
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diazotizing salts
8604.1 8604.2 8604.5
ROTH8604.1EA 0 DKK
ROTH8604.1 ROTH8604.2 ROTH8604.5
Natriumnitrit
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Molekylvægt: 69 g/mol
Kogepunkt: 320
Smeltepunkt: 284
Massefylde: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN nummer: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721