Natriumnitrit ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
27960.236EA 357 DKK
27960.236 27960.293
Natriumnitrit ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Kogepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 284 °C
Massefylde: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN nummer: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 13,08721
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm