Natriumnitrit ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diazotizing salts
27959.298EA 576 DKK
27959.298 27959.367 27959.460
Natriumnitrit ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Molekylvægt: 69 g/mol
Kogepunkt: 320
Smeltepunkt: 284
Massefylde: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN nummer: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 13,08721
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm