Natriumnitrit for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diazotizing salts
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22285.1000 8.22285.5000 8.22285.9050
8.22285.1000EA 551 DKK
8.22285.1000 8.22285.5000 8.22285.9050
Natriumnitrit for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Molekylvægt: 69 g/mol
Kogepunkt: 320
Smeltepunkt: 284
Massefylde: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN nummer: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 13,08721
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 280 °C (decomposition)
Molar Mass 69.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 320 °C (decomposition)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer