Natriumnitrit, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Diazotizing salts
MQ300
1.06549.0100
1.06549.0500
1.06549.9012
1.06549.0100EA
279
DKK
1.06549.0100
1.06549.0500
1.06549.9012
Natriumnitrit, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Sodium nitrite
Formel:
NaNO₂ Molekylvægt: 69 g/mol Kogepunkt: 320 Smeltepunkt: 284 Massefylde: 2.168 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011118 CAS-nummer: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN nummer: 1500 ADR: 5.1 (6.1) III Merck Index: 13,08721 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 820 g/l (20 °C) |
Melting Point | 280 °C (decomposition) |
Molar Mass | 69.00 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Boiling Point | 320 °C (decomposition) |
Density | 2.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 510 °C |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |