Natriumamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14095.0100 8.14095.1000
8.14095.0100EA 506 DKK
8.14095.0100 8.14095.1000
Natriumamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sodium amide
Formel: H₂NNa
Molekylvægt: 39.01 g/mol
Kogepunkt: 400
Smeltepunkt: 208
Massefylde: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011117
CAS-nummer: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN nummer: 1390
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,08717
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 210 °C
Molar Mass 39.01 g/mol
Boiling Point 400 °C (1013 hPa)
Density 1.39 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 450 °C