Lithiumamid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L16023.14 L16023.22 L16023.36
L16023.14EA 398 DKK
L16023.14 L16023.22 L16023.36
Lithiumamid 95%
Lithium amide
Purity: 95% CAS No.: 7782-89-0 Molecular Formula: H2LiN Formula Weight: 22.96 Melting Point: 373° Boiling Point: 430° Merck Reference: 14,5522 UN No.: 1390 MDL No.: MFCD00011093
Formel: H₂LiN
Kogepunkt: 430 °C
Smeltepunkt: 373 °C
Massefylde: 1,178
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011093
CAS-nummer: 7782-89-0
EINECS: 231-968-4
UN nummer: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,5522