Natriumazid zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium triazide
MQ200
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
8.22335.0100EA 389 DKK
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
Natriumazid zS, Sigma-Aldrich®
Sodium azide
Formel: NaN₃
Molekylvægt: 65.01 g/mol
Smeltepunkt: 275
Massefylde: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003536
CAS-nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN nummer: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 420 g/l (17 °C)
Melting Point 275 °C (decomposition)
Molar Mass 65.01 g/mol
Boiling Point 300 °C (rigorous decomposition)
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials