Natriumazid
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A1430.0100 A1430.0500
APPCA1430.0100EA 781 DKK
APPCA1430.0100 APPCA1430.0500
Natriumazid
Sodium azide
Formel: NaN₃
Smeltepunkt: 275 °C
Massefylde: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003536
CAS-nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN nummer: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653