Natriumazid 99%, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium triazide
190380050 190381000 190385000 190380025
ACRO190380050EA 221 DKK
ACRO190380050 ACRO190381000 ACRO190385000 ACRO190380025
Natriumazid 99%, extra_pure
Sodium azide
Formel: NaN₃
Molekylvægt: 65.01 g/mol
Smeltepunkt: 275
Massefylde: 1.85 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003536
CAS-nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN nummer: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH ≥9 (5 % solution)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.15 %
Sodium hydroxide (NaOH) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)