Kaliumpermanganat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Permanganic acid potassium salt
8004.1 8004.2 8004.3
ROTH8004.1EA 0 DKK
ROTH8004.1 ROTH8004.2 ROTH8004.3
Kaliumpermanganat
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molekylvægt: 158.03 g/mol
Smeltepunkt: > 240 °C
Massefylde: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN nummer: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824