Kaliumpermanganat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
26906.290EA 692 DKK
26906.290 26906.368
Kaliumpermanganat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Smeltepunkt: > 240 °C
Massefylde: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN nummer: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm