Kaliumpermanganat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Permanganic acid potassium salt
0237.0250EA 418 DKK
0237.0250 0237.1000
Kaliumpermanganat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Smeltepunkt: > 240 °C
Massefylde: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN nummer: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.2 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %