Kaliumpermanganat 98%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
196750010 196752500 196755000 196750050
ACRO196750010EA 809 DKK
ACRO196750010 ACRO196752500 ACRO196755000 ACRO196750050
Kaliumpermanganat 98%, ekstra ren
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Massefylde: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN nummer: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown to brown-black Glistening crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %