Periodsyre ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Orthoperiodsyre
20593.151EA
951
DKK
20593.151
20593.180
Periodsyre ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Periodsyre
Formel:
H₅IO₆ Molekylvægt: 227.94 g/mol Smeltepunkt: 122 Massefylde: 1.3875 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011344 CAS-nummer: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN nummer: 3085 ADR: 5.1 (8) II Merck Index: 13,07248 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99.5 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |