Periodsyre ≥97%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Orthoperiodsyre
20592.124EA 358 DKK
20592.124 20592.181
Periodsyre ≥97%, GPR RECTAPUR®
Periodsyre
Formel: H₅IO₆
Molekylvægt: 227.94 g/mol
Smeltepunkt: 122
Massefylde: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011344
CAS-nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN nummer: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.5 %