Periodsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Orthoperiodsyre
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22288.0100 8.22288.0500
8.22288.0100EA 846 DKK
8.22288.0100 8.22288.0500
Periodsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Periodsyre
Formel: H₅IO₆
Molekylvægt: 227.94 g/mol
Smeltepunkt: 122
Massefylde: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011344
CAS-nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN nummer: 3085
ADR: 5.1 (8) I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2430 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 227.94 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer