Periodsyre ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Orthoperiodsyre
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00524.0025
1.00524.0100
1.00524.0025EA
1240
DKK
1.00524.0025
1.00524.0100
Periodsyre ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Periodsyre
Her finder laboratoriebrugeren farveopløsninger og farvesæt til histologi og immun-histologiske metoder som fx Tissugnost®, et allround detektionssystem, der er baseret på streptavidin-biotin teknikken.
Formel:
H₅IO₆ Molekylvægt: 227.94 g/mol Smeltepunkt: 122 Massefylde: 1.3875 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011344 CAS-nummer: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN nummer: 3085 ADR: 5.1 (8) I Merck Index: 13,07248 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 2430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 122 °C |
Molar Mass | 227.94 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
pH | 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |