Natriummetaperiodat 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium metaperiodate
27985.185EA 965 DKK
27985.185 27985.290 27985.230
Natriummetaperiodat 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Sodium periodate
Formel: NaIO₄
Molekylvægt: 213.89 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 175
Massefylde: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003534
CAS-nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN nummer: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08714
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99.0 %
Assay (dried basis) 99.8-100.3 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test