Natriummetaperiodat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium metaperiodate
MQ300
1.06597.0050 1.06597.0250 1.06597.1000
1.06597.0050EA 881 DKK
1.06597.0050 1.06597.0250 1.06597.1000
Natriummetaperiodat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Sodium periodate
Formel: NaIO₄
Molekylvægt: 213.89 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 175
Massefylde: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003534
CAS-nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN nummer: 3085
ADR: 5.1 (8) I
Merck Index: 13,08714
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 91 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C decomposes
Molar Mass 213.89 g/mol
Bulk Density 2000 - 2400 kg/m3
Boiling Point 300 °C
Density 3.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer