Natriummetaperiodat
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
1.06596.1000
1.06596.9025
1.06596.1000EA
4780
DKK
1.06596.1000
1.06596.9025
Natriummetaperiodat
Sodium periodate
Formel:
NaIO₄ Kogepunkt: 300 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 175 °C Massefylde: 3,87 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003534 CAS-nummer: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN nummer: 3085 ADR: 5.1 (8),I Merck Index: 13,08714 |